Print…
Hidrogenocarnonato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 344 EUR
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Hidrogenocarnonato de potássio ≥99%
Hidrogenocarnonato de potássio
Purity: 99% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Fórmula: KHCO₃
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 2,17
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609