Hidrogenocarnonato de potássio 99.7-100.5% (base seca) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.7-100.5%
CAS No.: 298-14-6
Molecular Formula: KHCO3
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Granular
Density: 2.17
Solubility: Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7609
MDL No.: MFCD00011402
Fórmula:
KHCO₃ Ponto de Fusão: 292 °C Densidade: 2,17 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011402 Número CAS: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 14,7609 |