Print…
Hidrogenocarnonato de potássio 99.7+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium bicarbonate
217590010 217590051
ACRO217590010EA 96.3 EUR
ACRO217590010 ACRO217590051
Hidrogenocarnonato de potássio 99.7+% para análise
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula: KHCO₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de Fusão: 292 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.3 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %