Print…
Carbonato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
71345-1KG 71345-250G
SIAL71345-1KGEA 218 EUR
SIAL71345-1KG SIAL71345-250G
Carbonato de sódio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 854 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM