Print…
Carbonato de sódio ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
27771.290EA 74.7 EUR
27771.290 27771.233 27771.360 27771.260 27771.460
Carbonato de sódio ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 854 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble substances Max. 100 ppm
Loss on drying (300 °C) Max. 1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test