Carbonato de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
27766.292EA
51.1
EUR
27766.292
27766.361
27766.463
Carbonato de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Carbonato de sódio
Fórmula:
Na₂CO₃ Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 854 °C Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003494 Número CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 ALCANCE: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |