Print…
Carbonato de sódio 97, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
27754.360EA 109 EUR
27754.360 27754.460
Carbonato de sódio 97, TECHNICAL
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Peso Molecular: 105.99 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 854
Densidade: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 97 %