Print…
Carbonato de sódio, anidro, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
1.06398.1000EA 160 EUR
1.06398.1000 1.06398.5000 1.06398.9029
Carbonato de sódio, anidro, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 854 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM