Carbonato de sódio, anidro, EMSURE® ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06392.0500
1.06392.1000
1.06392.5000
1.06392.9025
1.06392.0500EA
46.2
EUR
1.06392.0500
1.06392.1000
1.06392.5000
1.06392.9025
Carbonato de sódio, anidro, EMSURE® ISO para análise, Supelco®
Carbonato de sódio
Fórmula:
Na₂CO₃ Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 854 °C Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003494 Número CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 ALCANCE: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point | 854 °C |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 1600 °C (decomposition) |
Density | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C) |