Carbonato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
L13098.36EA
31.3
EUR
L13098.36
L13098.0E
L13098.0I
Carbonato de sódio ≥98%
Carbonato de sódio
Purity: 98%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Refractive Index: 1.535
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Fórmula:
Na₂CO₃ Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 854 °C Densidade: 2,53 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003494 Número CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 ALCANCE: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |