Carbonato de sódio 99.95-100.05% ACS padrão primário
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
33377.22
33377.36
33377.22EA
42.3
EUR
33377.22
33377.36
Carbonato de sódio 99.95-100.05% ACS padrão primário
Carbonato de sódio
Physical Form: Granular
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Fórmula:
Na₂CO₃ Peso Molecular: 105.99 g/mol Ponto de ebulição: 1600 Ponto de Fusão: 854 Densidade: 2.53 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003494 Número CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 ALCANCE: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |