Carbonato de sódio, anidro ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
10861.06
10861.14
10861.22
10861.36
10861.06EA
81.1
EUR
10861.06
10861.14
10861.22
10861.36
Carbonato de sódio, anidro ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Carbonato de sódio
Purity: 99.997%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Physical Form: Powder
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Fórmula:
Na₂CO₃ Peso Molecular: 105.99 g/mol Ponto de ebulição: 1600 Ponto de Fusão: 854 Densidade: 2.53 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003494 Número CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 ALCANCE: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |