Print…
Carbonato de sódio 99+%, granular para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206800010 206800025 206800050
ACRO206800010EA 47.4 EUR
ACRO206800010 ACRO206800025 ACRO206800050
Carbonato de sódio 99+%, granular para análise
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 851 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Granular powder
Loss on drying ≤0.5 % (285°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.002 % (as N)
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.005 %