Print…
Carbonato de sódio, anidro 99.5%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
123670010 123670025 123670100
ACRO123670010EA 41.3 EUR
ACRO123670010 ACRO123670025 ACRO123670100
Carbonato de sódio, anidro 99.5%, extra puro
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 851 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Granular powder
Loss on drying ≤1 % (300°C, 2 hrs)
Titration with HCl 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤125 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm