Print…
Carbonato de lítio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
25006.236EA 60.2 EUR
25006.236 25006.293
Carbonato de lítio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Carbonato de lítio
Fórmula: Li₂CO₃
Ponto de Fusão: 720 °C
Densidade: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011084
Número CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Encomendar
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %