Print…
Carbonato de lítio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
1.05671.1000 1.05671.9050
1.05671.1000EA 1180 EUR
1.05671.1000 1.05671.9050
Carbonato de lítio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Carbonato de lítio
Fórmula: Li₂CO₃
Ponto de Fusão: 720 °C
Densidade: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011084
Número CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549