Carbonato de lítio ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 554-13-2
Molecular Formula: Li2CO3
Formula Weight: 73.90
Physical Form: Powder
Density: 2.11
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 10-11.5
Melting Point: 723°
Boiling Point: 1310° dec.
Merck Reference: 14,5527
MDL No.: MFCD00011084
Fórmula:
Li₂CO₃ Ponto de ebulição: 1310 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 723 °C Densidade: 2,11 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011084 Número CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 14,5527 |