Print…
Carbonato de lítio ≥99.998% (baseado em metais excluindo Ca), Puratronic® (máx. 0,002% Ca)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10734.18 10734.30 10734.A1
10734.18EA 134 EUR
10734.18 10734.30 10734.A1
Carbonato de lítio ≥99.998% (baseado em metais excluindo Ca), Puratronic® (máx. 0,002% Ca)
Carbonato de lítio
Purity: 99.998% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Fórmula: Li₂CO₃
Peso Molecular: 73.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1310 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 723 °C
Densidade: 2.11
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011084
Número CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527