Carbonato de lítio 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
197785000
197780025
197780100
ACRO197785000EA
155
EUR
ACRO197785000
ACRO197780025
ACRO197780100
Carbonato de lítio 99%, puro
Carbonato de lítio
Fórmula:
Li₂CO₃ Ponto de Fusão: 720 °C Densidade: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011084 Número CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration excess HCl | ≥98.5 % |
Loss on ignition | ≤0.7 % (500°C, 30 min) |