Carbonato de lítio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
193360100
193361000
ACRO193360100EA
41.9
EUR
ACRO193360100
ACRO193361000
Carbonato de lítio 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Carbonato de lítio
Fórmula:
Li₂CO₃ Ponto de Fusão: 720 °C Densidade: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011084 Número CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |