Print…
VWR®, Superfície de pesagem amortecedora de vibrações
Fornecedor: VWR Collection
611-2536EA 1670 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Superfície de pesagem amortecedora de vibrações
Mobiliário Mesas
Granito polido. Quatro pés amortecedores atenuam a transmissão de vibrações estranhas a essa laje, o que o torna ideal não só para pesagem de elevada precisão, mas também para microscopia e outros tipos de instrumentação delicados semelhantes.
Weight: 44 kg