Print…
Carbonato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
26724.291EA 75.7 EUR
26724.291 26724.360
Carbonato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Carbonato de potássio
Fórmula: K₂CO₃
Ponto de Fusão: 891 °C
Densidade: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm