Carbonato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potash
MQ300
1.04928.0500
1.04928.1000
1.04928.9050
1.04928.0500EA
90.7
EUR
1.04928.0500
1.04928.1000
1.04928.9050
Carbonato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Carbonato de potássio
Fórmula:
K₂CO₃ Peso Molecular: 138.21 g/mol Ponto de Fusão: 891 Densidade: 2.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011382 Número CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
|
Solubility | 1120 g/l (20 °C) |
Melting Point | 891 °C |
Molar Mass | 138.21 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Density | 2.43 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |