Carbonato de potássio, anhydrous 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potash
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
A16625.0CEA
253
EUR
A16625.0C
A16625.0E
A16625.36
Carbonato de potássio, anhydrous 99%
Carbonato de potássio
Purity: 99%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: CK2O3
Formula Weight: 138.21
Odour: Odourless
pH: 11,5-12,5
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Fórmula:
K₂CO₃ Peso Molecular: 138.21 g/mol Ponto de Fusão: 891 Densidade: 2.29 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011382 Número CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7619 |