Carbonato de potássio ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12609.22
12609.36
12609.A1
12609.A7
12609.14
12609.22EA
44.7
EUR
12609.22
12609.36
12609.A1
12609.A7
12609.14
Carbonato de potássio ≥99.0% ACS
Carbonato de potássio
Purity: 99.0% min
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: K2CO3
Formula Weight: 138.21
Physical Form: Granular
Density: 2.29
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Fórmula:
K₂CO₃ Ponto de Fusão: 891 °C Densidade: 2,29 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011382 Número CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7619 |