Print…
Cianeto de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
MQ200
1.06437.1000 1.06437.9050
1.06437.1000EA 60.8 EUR
1.06437.1000 1.06437.9050
Cianeto de sódio, Supelco®
Cianeto de sódio
Fórmula: CNNa
Peso Molecular: 49.01 g/mol
Ponto de ebulição: 1496
Ponto de Fusão: 563.9
Densidade: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003523
Número CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679