Cianeto de sódio 98%, grânulos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13278.18
L13278.30
L13278.0B
L13278.18EA
27.6
EUR
L13278.18
L13278.30
L13278.0B
Cianeto de sódio 98%, grânulos
Cianeto de sódio
Purity: 98%
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: CNNa
Formula Weight: 49.01
Odour: schwach nach bitt.Mande
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Fórmula:
CNNa Ponto de ebulição: ∼1500 °C Ponto de Fusão: 563 °C Densidade: 1,61 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003523 Número CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8605 |