Cianeto de sódio ≥95% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
12137.36
12137.A3
12137.22
12137.36EA
100
EUR
12137.36
12137.A3
12137.22
Cianeto de sódio ≥95% ACS
Cianeto de sódio
Purity: 95% min
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: NaCN
Formula Weight: 49.01
Physical Form: Granular
Density: 1.61
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Fórmula:
CNNa Peso Molecular: 49.01 g/mol Ponto de ebulição: ∼1500 °C Ponto de Fusão: 563 °C Densidade: 1.61 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003523 Número CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,8605 |