Print…
Cianeto de sódio 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
370310010 370310050 370310025
ACRO370310010EA 108 EUR
ACRO370310010 ACRO370310050 ACRO370310025
Cianeto de sódio 98+%, extra puro
Cianeto de sódio
Fórmula: CNNa
Ponto de ebulição: 1496 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 562 °C
Densidade: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003523
Número CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,08679
Encomendar
Appearance White Powder or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤0.1 %
Sodium carbonate (Na2CO3) 0.2 to 0.8 %
Sodium hydroxide (NaOH) 0.3 to 0.8 %
Sodium formate 0.1 to 0.5 %