Print…
Cianeto de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
1.04967.0100EA 67.1 EUR
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
Cianeto de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Cianeto de Potássio
Fórmula: KCN
Peso Molecular: 65.12 g/mol
Ponto de ebulição: 1625
Ponto de Fusão: 634
Densidade: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011397
Número CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Encomendar
Solubility 716 g/l (25 °C)
Melting Point 634 °C
Molar Mass 65.12 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 1625 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.55 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials