Print…
Cianeto de potássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L13273.22 L13273.36
L13273.22EA 35.8 EUR
L13273.22 L13273.36
Cianeto de potássio ≥97%
Cianeto de Potássio
Purity: 97+% CAS No.: 151-50-8 Molecular Formula: CKN Formula Weight: 65.12 Melting Point: 634° Boiling Point: 1625° Merck Reference: 14,7626 UN No.: 1680 MDL No.: MFCD00011397
Fórmula: KCN
Ponto de ebulição: 1625 °C
Ponto de Fusão: 634 °C
Densidade: 1,52
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011397
Número CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7626