Print…
Cianeto de potássio ≥96.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 27 EUR
12136.18 12136.30 12136.A1
Cianeto de potássio ≥96.0% ACS
Cianeto de Potássio
Fórmula: KCN
Ponto de ebulição: 1625 °C
Ponto de Fusão: 634 °C
Densidade: 1,52
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011397
Número CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7626