Print…
Cianeto de potássio 97+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 105 EUR
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Cianeto de potássio 97+%, extra puro
Cianeto de Potássio
Fórmula: KCN
Peso Molecular: 65.12 g/mol
Ponto de ebulição: 1625 °C
Ponto de Fusão: 634 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011397
Número CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %