Print…
Cianeto de potássio 97% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
316455000 316450250 316451000 316450025
ACRO316455000EA 151 EUR
ACRO316455000 ACRO316450250 ACRO316451000 ACRO316450025
Cianeto de potássio 97% ACS
Cianeto de Potássio
Fórmula: KCN
Ponto de ebulição: 1625 °C
Ponto de Fusão: 634 °C
Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011397
Número CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) Passes test (Limit about 0.02%)
Phosphate (PO4) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.04 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 %
Iron, total (as Fe) ≤0.03 %