Print…
Cianeto de potássio 97+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196605000 196600025 196601000 196602500
ACRO196605000EA 127 EUR
ACRO196605000 ACRO196600025 ACRO196601000 ACRO196602500
Cianeto de potássio 97+% para análise
Cianeto de Potássio
Fórmula: KCN
Peso Molecular: 65.12 g/mol
Ponto de ebulição: 1625 °C
Ponto de Fusão: 634
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011397
Número CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm