Print…
Bromato de Sódio zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
8.14368.0250EA 33.9 EUR
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
Bromato de Sódio zS, Sigma-Aldrich®
Bromato de Sódio
Fórmula: BrNaO₃
Peso Molecular: 150.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 381
Densidade: 3.254 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003476
Número CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Encomendar
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer