Print…
Conectores de tubos, direitos
Fornecedor: KARTELL
70877 70878 70879
229-0732EA 17.6 EUR
229-0732 229-0733 229-0734
Conectores de tubos, direitos
Conexões e Conectores
De PP, branco.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Conform to foodstuff regulations 90/128/CEE, 92/39/CEE and FDA 21 CFR
Com extremidades cónicas, para ligação de tubos com vários diâmetros interiores.