Bromato de Sódio ≥99%, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
02151-1KG
02151-25KG
02151-1KGEA
116.62
EUR
02151-1KG
02151-25KG
Bromato de Sódio ≥99%, Fluka™
Bromato de Sódio
Fórmula:
BrNaO₃ Ponto de ebulição: Decomposes on heating Densidade: 3,339 g/cm³ (17.5 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003476 Número CAS: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN: 1494 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08736 |
Assay | Min. 99 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.005 % |
Bromide (Br) | Max. 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.05 % |