Bromato de Sódio ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-38-0
Molecular Formula: NaBrO3
Formula Weight: 150.90
Physical Form: Crystalline
Density: 3.34
Refractive Index: 1.594
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 381° dec.
Solubility: Soluble in water (2.5 parts in cold water, 1.1 part in boiling water)
Merck Reference: 14,8593
UN No.: 1494
MDL No.: MFCD00003476
Fórmula:
BrNaO₃ Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 381 °C (decomposição) Densidade: 3,34 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003476 Número CAS: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN: 1494 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8593 |