Print…
Bromato de Sódio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 28.8 EUR
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Bromato de Sódio 99+%, extra puro
Bromato de Sódio
Fórmula: BrNaO₃
Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 381 °C (decomposição)
Densidade: 3,33 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003476
Número CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm