Print…
Bromato de potássio ≥99.8%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04912.0100 1.04912.0250
1.04912.0100EA 74.7 EUR
1.04912.0100 1.04912.0250
Bromato de potássio ≥99.8%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Bromato de potássio
Fórmula: KBrO₃
Ponto de Fusão: 350 °C
Densidade: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011359
Número CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Encomendar
Assay (iodometric) ≥99.8%
Insoluble matter ≤ 0.005%
pH value (5%;water;25°C) 5.0-9.0
Bromide (Br) ≤ 0.02%
Sulphate (SO₄) ≤ 0.005%
Total nitrogen (N) ≤ 0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005%
Fe (Iron) ≤ 0.0005%
Na (Sodium) ≤ 0.01%