Print…
Bromato de potássio 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
268390010 268392500
ACRO268390010EA 182 EUR
ACRO268390010 ACRO268392500
Bromato de potássio 99.5% para análise
Bromato de potássio
Fórmula: KBrO₃
Peso Molecular: 167 g/mol
Ponto de Fusão: 350
Densidade: 3.27 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011359
Número CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 9 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)