Print…
Bromato de potássio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
208855000 208850025
ACRO208855000EA 70.8 EUR
ACRO208855000 ACRO208850025
Bromato de potássio 99+%, extra puro
Bromato de potássio
Fórmula: KBrO₃
Peso Molecular: 167 g/mol
Ponto de Fusão: 350 °C
Densidade: 3.27 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011359
Número CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm