Print…
Brometo de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
71329-1KG 71329-250G
SIAL71329-1KGEA 247 EUR
SIAL71329-1KG SIAL71329-250G
Brometo de sódio, Sigma-Aldrich®
Brometo de Sódio
Fórmula: NaBr
Peso Molecular: 102.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1396
Ponto de Fusão: 753
Densidade: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003475
Número CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666