Print…
Brometo de sódio, (máx. 1% H₂O) 99+% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10552.0B A10552.0I A10552.30
A10552.0BEA 67.9 EUR
A10552.0B A10552.0I A10552.30
Brometo de sódio, (máx. 1% H₂O) 99+% (peso seco)
Brometo de Sódio
Purity: 99+% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Refractive Index: 1.6412 Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Fórmula: NaBr
Peso Molecular: 102.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C
Ponto de Fusão: 755 °C
Densidade: 3.203
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003475
Número CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 14,8594