Brometo de sódio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
14037.36
14037.A3
14037.36EA
48.1
EUR
14037.36
14037.A3
Brometo de sódio ≥97%
Brometo de Sódio
Purity: 97%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Granular
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Fórmula:
NaBr Peso Molecular: 102.89 g/mol Ponto de ebulição: 1390 °C Ponto de Fusão: 755 °C Densidade: 3.203 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003475 Número CAS: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 13,08666 |