Print…
Brometo de sódio, anidro 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
205130010 205131000 205130050
ACRO205130010EA 72.7 EUR
ACRO205130010 ACRO205131000 ACRO205130050
Brometo de sódio, anidro 99+%, extra puro
Brometo de Sódio
Fórmula: NaBr
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 755 °C
Densidade: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003475
Número CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm