Print…
Brometo de lítio ≥99%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 60.59 EUR
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Brometo de lítio ≥99%, grade reagente
Brometo de lítio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: LiBr
Peso Molecular: 86.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1.265 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 550
Densidade: 3.46 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Encomendar
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying