Print…
Brometo de lítio ≥99%, pó cristalino
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Brometo de lítio ≥99%, pó cristalino
Brometo de lítio
Fórmula: LiBr
Peso Molecular: 86.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1265
Ponto de Fusão: 550
Densidade: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011077
Número CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Encomendar
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)