Brometo de lítio, anidro ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
43746.22
43746.14
43746.22EA
535
EUR
43746.22
43746.14
Brometo de lítio, anidro ≥99.99% (baseado em metais)
Brometo de lítio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder/Granular, Ampouled under argon
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Fórmula:
LiBr Ponto de ebulição: 1265 °C Ponto de Fusão: 550 °C Densidade: 3,464 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011077 Número CAS: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |